Learn More
Thermo Scientific™ Réactifs Gallery pour l’analyse des aliments et des boissons
Code produit 17872920 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Réactif pour système d’acide D-isocitrique
Réactif pour système d’acide citrique
Quantité:
2 réactifs de travail dans des flacons de 20 ml
Flacons de 20 ml
Conditionnement:
250 tests
300 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Quantité unitSize
17872920 Réactif pour système d’acide citrique 2 réactifs de travail dans des flacons de 20 ml 250 tests
17862920 Réactif pour système d’acide D-isocitrique Flacons de 20 ml 300 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17872920 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 984327
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Choisissez parmi une sélection en pleine expansion de tests pour l’analyse automatisée d’aliments et de boissons.
Gagnez du temps en éliminant la préparation des réactifs grâce aux réactifs pour système Thermo Scientific™ Gallery™ pour l’analyse des aliments et des boissons. Plus de 50 réactifs pour système Gallery prêts à l’emploi sont proposés pour l’analyse des aliments et des boissons. Les kits comprennent deux à quatre réactifs dans des flacons à code-barres de 20 ml. Cela permet de lire automatiquement les données d’identification nécessaires, telles que les numéros de lot et les dates d’expiration, via le lecteur de code-barres de l’analyseur séquentiel. Les dilutions automatisées favorisent l’application de méthodes pour un grand nombre de concentrations d’analytes. Gagnez du temps et diminuez le nombre d’erreurs en simplifiant votre analyse avec les réactifs pour système Gallery.
  • Les kits comprennent 2 à 4 réactifs en flacons de 20 ml
  • Les flacons munis de codes-barres sont d’une utilisation simple et rapide
  • Toutes les données nécessaires, comme le numéro de lot et la date de péremption, sont lues automatiquement
  • Les mesures photométriques sont principalement basées sur la formation ou la consommation de NAD ou de NADH
  • Les mesures sont effectuées à 340 nm et 37°C
  • Les dilutions automatisées favorisent l’application de méthodes pour un grand nombre de concentrations d’analytes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Réactif pour système d’acide citrique
Type d’échantillon Échantillons d’aliments et de boissons
Description Réactifs pour système d’acide citrique (250 tests)
Détecte Acide citrique
Nbre de tests 250
Plage de test 15 à 5 000 mg/l
Méthode analytique Test enzymatique avec citrate lyase
Quantité 2 réactifs de travail dans des flacons de 20 ml
Filtre d’interférence 340