Learn More
Acide gallique-d2, TRC
Code produit 30395951
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30395951 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30395951 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG18890210MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Gallic acid 2,6 d2
CAS 294660-92-7
Formule moléculaire C7 2H2 H4 O5
Quantité 10 mg
Synonyme Gallic Acid D2 (2,6 D2), Benzoic-2,6-d2 acid, 3,4,5-trihydroxy- (9CI)
Formule InChI InChI=1S/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)/i1D,2D
SMILES [2H]c1c(O)c(O)c(O)c([2H])c1C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2,6-didéutéro-3,4,5-trihydroxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 172.13
Poids de la formule 172.0341