Learn More
Ethyleester d’acide galique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10043510 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10043510 100 g Flacon en verre 100g
10733275 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10043510 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 279931000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.95€
    58.65€ / 100g
    Économisez 8.30€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 831-61-8 | C9H10O5 | 198.174 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 831-61-8
Formule moléculaire C9H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 198.174
Numéro MDL MFCD00016430
Clé InChI VFPFQHQNJCMNBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl gallate, gallic acid ethyl ester, phyllemblin, nipagallin a, progallin a, ethylgallate, nipa no. 48, gallic acid, ethyl ester, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, ethyl ester, nipa 48
CID PubChem 13250
ChEBI CHEBI:87247
Nom IUPAC éthyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Gallic acid ethyleester
Point de fusion 151°C à 154°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 10, 484
Poids de la formule 198.18
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Poudre fine
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.