Learn More
Acide gallique monohydraté, TRC
Code produit 30397820
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30397820 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30397820 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG18890010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Gallic Acid Monohydrate
CAS 5995-86-8
Formule moléculaire C7H8O6
Quantité 10 g
Synonyme 3,4,5-Trihydroxybenzoic Acid Hydrate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic Acid Monohydrate
Formule InChI InChI=1S/C7H6O5.H2O/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10;/h1-2,8-10H,(H,11,12);1H2
SMILES O.OC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
Nom IUPAC Acide 3,4,5-trihydroxybenzoïque ; hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 188.13
Poids de la formule 188.0321