Learn More
Gallium, 99,99 % (métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10073570 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10073570 10 g Flacon en plastique 10g
10552744 50 g Flacon en plastique 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10073570 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 317990100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    90.65€ / 10g
    Économisez 22.35€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-55-3 | Ga | 69.72 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-55-3
Formule moléculaire Ga
Poids moléculaire (g/mol) 69.72
Numéro MDL MFCD00134045
Clé InChI GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom
CID PubChem 5360835
ChEBI CHEBI:49631
Nom IUPAC gallium
SMILES [Ga]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gallium
Couleur Gris
Point de fusion 29.7°C
Point d’ébullition 2400.0°C
Densité 5.9000g/mL
Quantité 10 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99.99%
Forme Solide et/ou liquide
Formule linéaire Ga
Merck Index 15, 4376
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 69.72
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Gallium
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.