Learn More
Trifluorométhanesulfonate de gallium(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10737212 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10737212 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10737212 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 343930010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Gallium(III) trifluoromethanesulfonate
Note relative au nom 99%
CAS 74974-60-0
Couleur Blanc
Densité 1.7000g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (ex F)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C3F9GaO9S3
Numéro MDL MFCD02093898
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.7
Synonyme gallium iii trifluoromethanesulfonate, gallium tris trifluoromethanesulfonate, gallium trifluoromethanesulfonate, gallium triflate, gallium iii trifluoromethanesulphonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, gallium salt, galium iii triflate, gallium iii triflate, gallium 3+ ion tritriflate, gallium tris fluoranyl methanesulfonate
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water
Clé InChI BVLXNPRUOXPBII-UHFFFAOYSA-K
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Ga+3]
Nom IUPAC Gallium ; trifluorométhanesulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 516.91
CID PubChem 2733940
Poids de la formule 516.91
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline