Learn More
Pastilles de gallium, diamètre 6 mm, pureté 99,99999 % (sur la base des métaux)
Code produit 11458440
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11458440 50 g 50g
11428440 10 g 10g
11448440 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11458440 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044325.18
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 7440-55-3 | Ga | 69,72 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-55-3
Formule moléculaire Ga
Poids moléculaire (g/mol) 69.72
Numéro MDL MFCD00134045
Clé InChI GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom
CID PubChem 5360835
ChEBI CHEBI:49631
Nom IUPAC gallium
SMILES [Ga]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gallium pellets
Couleur Gris-Argent
Note relative au nom 6mm dia.
Quantité 50 g
Poids Max. weight 0.7g/pellet
Forme Culot
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2803
Pourcentage de pureté 99.99999%
RUO– À des fins de recherche uniquement