Learn More
Gallocyanine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10236200 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10236200 10 g Flacon en verre 10g
10437370 25 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10236200 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 154430100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1562-85-2 | C15H13ClN2O5 | 336.72 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1562-85-2
Formule moléculaire C15H13ClN2O5
Poids moléculaire (g/mol) 336.72
Numéro MDL MFCD00011926
Clé InChI AQSOTOUQTVJNMY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gallocyanine, gallocyanin, solid violet, 1-carboxy-7-dimethylamino-3,4-dihydroxyphenoxazin-5-ium chloride, gallocyanine bs, gallocyanine dh, fast violet, anthracene blue swgg, alizarine navy blue at, brilliant chrome blue p
CID PubChem 73801
Nom IUPAC 7-(diméthylamino)-4-hydroxy-3-oxophénoxazin-10-ium-1-acide carboxylique ; chlorure
SMILES CN(C)C1=CC2=C(C=C1)[NH+]=C3C(=CC(=O)C(=C3O2)O)C(=O)O.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gallocyanine
Couleur Noir à vert
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Beilstein 27, 438
Merck Index 15, 4385
Poids de la formule 336.72
Forme physique Poudre cristalline fine
compliance-icons
Identifiant produit
  • Gallocyanine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.