Learn More
R&D Systems™ Galloflavin
Description
Inhibitor of human lactate dehydrogenase (LDH) (Ki values are 5.46 and 15.1 μM for LDH-A and LDH-B, respectively, in competition with pyruvate). Inhibits lactate production and decreases ATP synthesis in PLD/PRF/5 cells; thought to decrease cell viability via impairment of aerobic glycolysis.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Galloflavin |
| CAS | 568-80-9 |
| Quantité | 10 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Formule moléculaire | C12H6O8 |
| Poids de la formule | 316.26 |
| Pureté | >95% |
| Poids moléculaire | 278.17 |