Learn More
Galoflavine, TRC
Code produit 30240948
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30240948 100 mg 100mg
30240699 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30240948 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG190550100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 568-80-9
Formule moléculaire C12H6O8
Poids moléculaire (g/mol) 278.17
Synonyme 3,8,9,10-Tetrahydroxypyrano[3,2-c][2]benzopyran-2,6-dione, NSC 107022
Nom IUPAC 3,8,9,10-tétrahydroxypyrano[3,2-c]isochromène-2,6-dione
SMILES OC1=CC2=C(OC1=O)c3c(O)c(O)c(O)cc3C(=O)O2
Spécification
Nom chimique ou matériau Galloflavin
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H6O8/c13-4-1-3-7(9(16)8(4)15)10-6(19-11(3)17)2-5(14)12(18)20-10/h1-2,13-16H
Poids de la formule 278.0063