Learn More
Gallopamil, MedChemExpress
Code produit 16476018
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16476018 10 mg
16408637 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16476018 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14276
MedChemExpress Gallopamil (Methoxyverapamil), a methoxy derivative of Verapamil, is a phenylalkylamine calcium antagonist. Gallopamil inhibits acid secretion in a concentration-dependent manner with an IC50 of 10.9 μM. Gallopamil is a potent antiarrhythmic and vasodilator agent.
Gallopamil (Methoxyverapamil), a methoxy derivative of Verapamil, is a phenylalkylamine calcium antagonist. Gallopamil inhibits acid secretion in a concentration-dependent manner with an IC50 of 10.9 μM. Gallopamil is a potent antiarrhythmic and vasodilator agent.
Spécification
Nom chimique ou matériau Gallopamil
CAS 16662-47-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H40N2O5
Quantité 10 mg
Synonyme Methoxyverapamil
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (206.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(OC)C(OC)=CC(C(CCCN(C)CCC2=CC(OC)=C(OC)C=C2)(C#N)C(C)C)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 484.63
Poids de la formule 484.63
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation