Learn More
WTW™ Capteurs d’oxygène dissous galvanique (universels)
GREENER_CHOICE
Code produit 10769361
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) du câble:
1,5 m
3 m
6 m
10 m
15 m
Comprend:
1 tête de membrane d'échange
3 têtes de membrane échangeuse
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) du câble Comprend Conditionnement
10769361 1,5 m 3 têtes de membrane échangeuse 1 pièce
10503833 3 m 1 tête de membrane d'échange 1 pièce
10235731 10 m 3 têtes de membrane échangeuse 1 pièce
10776701 15 m 3 têtes de membrane échangeuse 1 pièce
10470632 3 m 3 têtes de membrane échangeuse 1 pièce
10491592 6 m 3 têtes de membrane échangeuse -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10769361 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 201533
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1539.64€
    1089.00€ / 1 pièces
    Économisez 450.64€
    29% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez des résultats des tests précis pour l’eau et les solutions aqueuses grâce à ces capteurs d’oxygène dissous galvaniques recouverts par une membrane qui ne nécessitent que peu d’entretien et aucune durée de polarisation.
  • Capteur d’oxygène dissous avec compensation de la température et surveillance des fuites de la membrane intégrées
  • Peut être utilisé en laboratoire ainsi que sur le terrain
  • Ses caractéristiques comprennent un temps de réponse rapide (t99 <60 s) et un fonctionnement nécessitant peu d'entretien.
  • Les domaines d’utilisation comprennent les eaux de surface, les mesures dans les stations de traitement des eaux usées, les directions de DBO
  • Rempli d'électrolytes, il permet une longue durée de séjour jusqu'à 6 mois.
  • Récipient d’étalonnage compris
  • Pour une utilisation avec des instruments de mesure de la conductivité et multi-paramètres
  • Comprend le câble, la solution de nettoyage, la feuille abrasive, la ou les têtes de membrane échangeuse et l'électrolyte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) du câble 1,5 m
Comprend 3 têtes de membrane échangeuse
À utiliser avec (équipement) Instruments de mesure de la conductivité et multi-paramètres