Learn More
Mettler Toledo™ Capteur galvanique
Code produit 11957841
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) du câble:
1,00 m
Longueur (impériale) du câble:
3,2 pi
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) du câble Longueur (impériale) du câble Conditionnement
11957841 1,00 m 3,2 pi 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11957841 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 51340403
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.96€
    467.00€ / 1 pièces
    Économisez 43.96€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Capteurs robustes et faciles à utiliser. Les capteurs galvaniques indicateurs Mettler Toledo possèdent un capteur de température intégré. La sonde à oxygène dissous galvanique permet de mesurer facilement l’OD.
  • Plage de mesures : 0 à 200 % ; 0 à 20 mg/l
  • Câble et connecteurs : 1,1 m BNC / Cinch
  • Sonde de température : NTC 30 kΩ
  • À utiliser avec FG4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Capteur d’O.D. LE621
Longueur (impériale) du câble 3,2 pi
Longueur (métrique) du câble 1,00 m
Types de capteur Oxygène dissous
Raccordements BNC / Cinch
Gamme de température (métrique) 0°C à 50°C
À utiliser avec (équipement) FG4
Diamètre (métrique) du corps 12 mm
Diamètre (impérial) du corps 0,47 in
Longueur (métrique) 120 mm
Type Capteur d’oxygène dissous
Longueur (impériale) 4,72 in
À utiliser avec (application) DO
Dissolved Oxygen (Concentration Range) 1 à 20 mg/L
Température (métrique) en fonctionnement 0 °C à 60 °C