Description
- Accessoire de pulvérisation en plastique avec buse réglable.
- Pompe en plastique intégrée.
- Comprend un autocollant de sécurité multilingue pour indiquer le contenu.
Specifications
Specifications
| Type de produit | Pulverizador |
| Capacité (impériale) | 0,3 gal. |
| Capacité (métrique) | 1 l |
| Couleur | Jaune |
| À utiliser avec (application) | Rocíe las superficies de limpieza con moderación y en dosis medidas. |
| Matériau | Acier |
| Largeur (impériale) | 6,38 po |
| Largeur (métrique) | 162.00 mm |
| Hauteur (impériale) | 11,81 in |
| Hauteur (métrique) | 300.00 mm |
| Show More |