Learn More
asecos™ Bombe aérosol en acier galvanisé
Code produit 17886536 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
2 l
Couleur:
Gris
Jaune
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur Conditionnement
17886536 2 l Gris 1 pièce
17856446 1 l Jaune 1 pièce
17876566 2 l Jaune 1 pièce
17846356 1 l Gris 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17886536 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 23139
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
L'aérosol en acier galvanisé est idéal pour une pulvérisation économique et contrôlée des surfaces et pièces à nettoyer.
  • Accessoire de pulvérisation en plastique avec buse réglable.
  • Pompe en plastique intégrée.
  • Comprend un autocollant de sécurité multilingue pour indiquer le contenu.
Spécification
Type de produit Pulverizador
Capacité (impériale) 0,5 gal.
Capacité (métrique) 2 l
Couleur Gris
À utiliser avec (application) Rocíe las superficies de limpieza con moderación y en dosis medidas.
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Largeur (impériale) 6,22 in
Largeur (métrique) 158.00 mm
Hauteur (impériale) 13,58 in
Hauteur (métrique) 345.00 mm
Poids (impériale) 2.20 lb.
Poids (métrique) 1 kg