Learn More
Brady™ Câble de verrouillage en acier galvanisé
Code produit 11761885
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
2,44 m
3,05 m
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
11761885 2,44 m 1 pièce
11771885 3,05 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11761885 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 065319
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Câble de verrouillage supplémentaire en acier galvanisé.
  • Câble supplémentaire.
Spécification
Type de produit Câble de verrouillage
Couleur Argent
Matériau Acier galvanisé
Description Dimensions :3,2 mm de diamètre x 1 800 mml
Diamètre (impériale) 0,13 in
Diamètre (métrique) 3.18 mm
Longueur (impériale) 8.01 ft.
Longueur (métrique) 2,44 m
Quantité 1 de chaque