Learn More
Justrite™ Bidons de collecte de déchets d’hydrocarbures en acier galvanisé
Code produit 10242090
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
6 gal.
Type de bouchon:
Couvercle manuel
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Type de bouchon Conditionnement
10242090 6 gal. Couvercle manuel 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10242090 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 09110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.29€
    84.85€ / 1 pièces
    Économisez 33.44€
    28% de réduction
Expédition estimée: 11-01-2027
Évitez la combustion spontanée dans les bidons de sécurité en choisissant des bidons à fond surélevé et ventilé pour favoriser la circulation de l’air. Les bidons de sécurité en acier galvanisé pour déchets huileux Justrite™ sont utilisés pour l’éli
  • Le couvercle ne s’ouvre pas à plus de 60 degrés et reste fermé s’il n’est pas utilisé, isolant le contenu des sources d’incendie et limitant l’oxygène pour éliminer pratiquement tout risque de combustion spontanée
  • La construction en acier durable avec un revêtement en poudre offre une résistance chimique
  • Fond surélevé ventilé facilitant la circulation de l'air et empêchant toute combustion spontanée
  • Corps avec revêtement en acier galvanisé robuste sans plomb avec nervures renforcées
  • Étiquette de marquage trilingue
  • La fermeture automatique s’ouvre facilement avec la pédale à pied
  • Homologué FM, UL, TUV
Spécification
Capacité (métrique) 23 l
Certifications/Conformité FM, UL, OSHA
Type de bouchon Couvercle manuel
Diamètre (métrique) externe 30,2 cm
Diamètre (impériale) externe 11,8 in
Capacité (impériale) 6 gal.
Couleur Rouge
Finition Revêtement en poudre
Hauteur (métrique) 40,3 cm
Quantité 1 de chaque
Forme Rond
Garantie 10 ans
Poids (impériale) 8,6 lb
Poids (métrique) 3,9 kg
Comprend Nervures de renforcement, étiquette de sécurité trilingue
À utiliser avec (application) Pour l’élimination en toute sécurité des déchets d’hydrocarbures, des chiffons imbibés de solvant et des chiffons d’essuyage
Hauteur (impériale) 15,8 in
Matériau Acier
Type de produit Poubelle à fond ventilé pour une collecte sécurisée des déchets contaminés par les solvants et les hydrocarbures