Learn More
Justrite™ Bidons de collecte de déchets d’hydrocarbures en acier galvanisé
Code produit 11963589
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
7,6 L
23 L
38 l
80 l
Couleur:
Jaune
Rouge
Type de bouchon:
Couvercle manuel
Couvercle à pédale
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur Type de bouchon unitSize
11963589 38 l Jaune Couvercle à pédale 1 pièce
12953555 80 l Rouge Couvercle à pédale 1 pièce
12933555 38 l Rouge Couvercle à pédale 1 pièce
12913555 7,6 L Rouge Couvercle manuel 1 pièce
12923555 23 L Rouge Couvercle à pédale 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11963589 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 09301
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser pour éliminer en toute sécurité les résidus huileux, les chiffons imbibés de solvant et les chiffons d’essuyage. Les bidons de collecte en acier galvanisé pour déchets huileux s’ouvrent à 60 degrés et restent fermés s’ils ne sont pas utilisés.
Fond surélevé ventilé facilitant la circulation de l'air et empêchant toute combustion spontanée.
  • Corps avec revêtement en acier galvanisé robuste sans plomb avec nervures renforcées
  • Étiquette de marquage trilingue
  • La fermeture automatique s’ouvre facilement avec la pédale à pied
Order Info
Le modèle de 23 L (6 gal) est également disponible avec un levier manuel.
Certifications
Homologués FM. Toutes les poubelles sont homologuées UL (sauf réf. 19-038-295).
Specifica
Capacité (métrique) 38 l
Certifications/Conformité FM, UL, OSHA
Type de bouchon Couvercle à pédale
Diamètre (métrique) externe 35,4 cm
Diamètre (impériale) externe 13,9 in
Capacité (impériale) 10 gal
Couleur Jaune
Finition Revêtement en poudre
Hauteur (métrique) 46,7 cm
Quantité 1 de chaque
Forme Rond
Garantie 10 ans
Poids (impériale) 12 lb
Poids (métrique) 5,4 kg
Comprend Nervures de renforcement, étiquette de sécurité trilingue
À utiliser avec (application) Pour l’élimination en toute sécurité des déchets d’hydrocarbures, des chiffons imbibés de solvant et des chiffons d’essuyage
Hauteur (impériale) 18,25 in
Matériau Acier
Type de produit Poubelle à fond ventilé pour une collecte sécurisée des déchets contaminés par les solvants et les hydrocarbures
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.