Learn More
Justrite™ Bidons de collecte de déchets d’hydrocarbures en acier galvanisé
Product Code. 12933555
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
7,6 L
23 L
38 l
80 l
Couleur:
Jaune
Rouge
Type de bouchon:
Couvercle manuel
Couvercle à pédale
Unit Size:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Couleur Type de bouchon Unit Size
12933555 38 l Rouge Couvercle à pédale 1 pièce
11963589 38 l Jaune Couvercle à pédale 1 pièce
12953555 80 l Rouge Couvercle à pédale 1 pièce
12913555 7,6 L Rouge Couvercle manuel 1 pièce
12923555 23 L Rouge Couvercle à pédale 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12933555 Supplier Justrite™ Supplier No. 09300
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
View all promotions
Expédition estimée: 12-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
À utiliser pour éliminer en toute sécurité les résidus huileux, les chiffons imbibés de solvant et les chiffons d’essuyage. Les bidons de collecte en acier galvanisé pour déchets huileux s’ouvrent à 60 degrés et restent fermés s’ils ne sont pas utilisés.
Fond surélevé ventilé facilitant la circulation de l'air et empêchant toute combustion spontanée.
  • Corps avec revêtement en acier galvanisé robuste sans plomb avec nervures renforcées
  • Étiquette de marquage trilingue
  • La fermeture automatique s’ouvre facilement avec la pédale à pied
Order Info
Le modèle de 23 L (6 gal) est également disponible avec un levier manuel.
Certifications
Homologués FM. Toutes les poubelles sont homologuées UL (sauf réf. 19-038-295).
Specifications
Capacité (métrique) 38 l
Certifications/Conformité FM, UL, OSHA
Type de bouchon Couvercle à pédale
Diamètre (métrique) externe 35,4 cm
Diamètre (impériale) externe 13,9 in
Capacité (impériale) 10 gal
Couleur Rouge
Finition Revêtement en poudre
Hauteur (métrique) 46,7 cm
Quantité 1 de chaque
Forme Rond
Garantie 10 ans
Poids (impériale) 12 lb
Poids (métrique) 5,4 kg
Comprend Nervures de renforcement, étiquette de sécurité trilingue
À utiliser avec (application) Pour l’élimination en toute sécurité des déchets d’hydrocarbures, des chiffons imbibés de solvant et des chiffons d’essuyage
Hauteur (impériale) 18,25 in
Matériau Acier
Type de produit Poubelle à fond ventilé pour une collecte sécurisée des déchets contaminés par les solvants et les hydrocarbures