Learn More
Gambogic Acid, MedChemExpress
Description
Gambogic Acid (Beta-Guttiferrin) is derived from the gamboges resin of the tree Garcinia hanburyi. Gambogic Acid (Beta-Guttiferrin) inhibits Bcl-XL, Bcl-2, Bcl-W, Bcl-B, Bfl-1 and Mcl-1 with IC50s of 1.47 μM, 1.21 μM, 2.02 μM, 0.66 μM, 1.06 μM and 0.79 μM.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Gambogic Acid |
| CAS | 2752-65-0 |
| Couleur | Jaune |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C38H44O8 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Beta-Guttiferrin |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (159.05 mM) |
| SMILES | O=C(O)/C(C)=C\C[C@@]1(C2=O)OC(C)(C)[C@@](C[C@@]2([H])C=C34)([H])[C@]31OC5=C(C(O)=C(C=C[C@](CC/C=C(C)/C)(C)O6)C6=C5C/C=C(C)\C)C4=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 628.75 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?