Learn More
Gamitrinib TPP hexafluorophosphate, MedChemExpress
Code produit 16456417
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16456417 5 mg
16450969 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16456417 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY102007A
MedChemExpress Gamitrinib TPP hexafluorophosphate is a Gamitrinib (GA) mitochondrial matrix inhibitor. Gamitrinib TPP hexafluorophosphate is a mitochondrial targeted HSP90 inhibitor with anti-cancer activity.
Gamitrinib TPP hexafluorophosphate is a Gamitrinib (GA) mitochondrial matrix inhibitor. Gamitrinib TPP hexafluorophosphate is a mitochondrial targeted HSP90 inhibitor with anti-cancer activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Gamitrinib TPP hexafluorophosphate
Forme physique Solid
CAS 1131626-47-5
Couleur Pale Purple
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C52H65F6N3O8P2
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (48.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.O=C(C=C1NC(/C(C)=C/C=C/[C@H](OC)[C@@H](OC(N)=O)/C(C)=C/[C@H](C)[C@H]2O)=O)C(NCCCCCC[P+](C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)=C(C[C@H](C[C@@H]2OC)C)C1=O
Poids moléculaire (g/mol) 1036.03
Poids de la formule 1036.03
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research