Learn More
Fisherbrand™ Boîtes de stockage de sécurité anti-rayonnement
Code produit 12327127 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
53 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
12327127 53 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12327127
Expédition estimée: 30-03-2027
Les bacs de sécurité anti-rayonnements sont la solution idéale pour la protection anti-rayonnement bêta et gamma.
  • Gamma - 53 L, à utiliser avec le sac CSR-BAG5 40 x 49 x 27 cm
  • Disponible en petites, moyennes et grandes tailles, avec une base incurvée de 15 cm de profondeur pour une utilisation avec des plateaux de sécurité ou une base plate de 30 x 30 cm pour une protection sous plan de travail.
  • Une gamme d’angles offre une maniabilité accrue, tandis que l’acrylique optique transparent facilite la visualisation
  • Offre une vision claire et non déformée, réduisant les effets lumineux et les ombres claires, en particulier lorsque l’utilisateur est en position assise
  • Disponible en deux tailles, avec une base plate pour assurer la protection de la paillasse ou avec une base incurvée qui s’adapte facilement aux plateaux de sécurité
Spécification
À utiliser avec (application) Pour le stockage de matières radioactives
Hauteur (métrique) 424mm
Type de produit Bac anti-rayonnement
Largeur (métrique) 514mm
Capacité 53 l