Learn More
Acide gamma-aminobutyrique, TRC
Code produit 30012342
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
10mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30012342 1 g 1g
30009001 10 g 10g
30004202 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012342 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6029201G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-12-2
Formule moléculaire C4 H9 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 103.12
Synonyme Vigabatrin impurity D (EP), Gamma Aminobutyric Acid, 4-Aminobutanoic Acid, γ-Aminobutyric Acid, Butanoic acid, 4-amino-, Butyric acid, 4-amino- (7CI,8CI), 3-Carboxypropylamine, 4-Aminobutyric acid, Aminalon, GABA, Gaballon, Gamarex, Gammalon, Gammalone, Gammar, Gammasol, Mielogen, Mielomade, NSC 27418, NSC 32044, NSC 45460, NSC 51295, Oryza GABA Extract HC 90, Pharma-GABA 20S, Pharmagaba, Pharmagaba 20, Pharmagaba 20D, Piperidic acid, Piperidinic acid, γ-Aminobutanoic acid, ω-Aminobutyric acid
Nom IUPAC Acide 4-aminobutanoïque
SMILES NCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Aminobutanoic acid (GABA)
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)
Quantité 1 g
Poids de la formule 103.0633
Pourcentage de pureté >95%
Conditions d’expédition Room Temperature