Learn More
Fisherbrand™ Plaques de base anti-rayonnement gamma
Code produit 12347197 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
410 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
12347197 410 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12347197
Expédition estimée: 05-04-2027
Ces plaques de base rectangulaires offrent une protection sur paillasse et peuvent être utilisées avec n’importe quel écran de protection. La plaque est fabriquée avec des pieds antidérapants et rembourrés.
  • Le modèle rectangulaire est compatible avec tous les écrans faciaux et possède des pieds antidérapants rembourrés. Écran de 450 mm (l) x 410 mm (h).
  • Ces plaques de base rectangulaires offrent une protection sur paillasse et peuvent être utilisées avec n’importe quel écran de protection
  • La plaque est fabriquée avec des pieds antidérapants rembourrés (Plaques de base Gamma).
  • Disponible en acrylique standard de 10 mm avec protection bêta et en acrylique au plomb de 12 mm avec atténuation gamma.
  • La gamme complète de produits de radioprotection de Cleaver Scientific comprend une large sélection de blindages,
  • boîtes, bacs à déchets, plateaux, accessoires et armoires assortis
Spécification
Type de produit Plaque de base anti-rayonnement gamma
Largeur (métrique) 450 mm
Hauteur (métrique) 410 mm