Learn More
gamma-bisabolène (mélange d’isomères) (grade technique), TRC
Code produit 30135864
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135864 1 g 1g
30138232 500 mg 500mg
30011335 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135864 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB3997951G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 495-62-5
Formule moléculaire C15H24
Poids moléculaire (g/mol) 204.35
Synonyme 2-Methyl-6-(4-methyl-3-cyclohexen-1-ylidene)-2-heptene, 4-(1,5-Dimethyl-4-hexen-1-ylidene)-1-methylcyclohexene
Nom IUPAC 1-méthyl-4-(6-méthylhept-5-en-2-ylidène)cyclohxène
SMILES CC1=CC/C(CC1)=C(C)/CC/C=C(C)\C
Spécification
Nom chimique ou matériau gamma-Bisabolene (Mixture of Isomers)
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C15H24/c1-12(2)6-5-7-14(4)15-10-8-13(3)9-11-15/h6,8H,5,7,9-11H2,1-4H3
Poids de la formule 204.1878