Learn More
gamma-CEHC, TRC
Code produit 30136224
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30136224 100 mg 100mg
30136818 25 mg 25mg
30009521 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136224 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC249200100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 178167-75-4
Formule moléculaire C15H20O4
Poids moléculaire (g/mol) 264.32
Synonyme 3,4-Dihydro-6-hydroxy-2,7,8-trimethyl-2H-1-benzopyran-2-propanoic Acid, (±)-LLU-α, 2,7,8-Trimethyl-2-(β-carboxyethyl)-6-hydroxychroman, Racemic LLU-α
Nom IUPAC acide propanoïque 3-(6-hydroxy-2,7,8-triméthyl-3,4-dihydrochromène-2-yl)
SMILES OC(=O)CCC1(C)CCc2cc(O)c(C)c(C)c2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau gamma-CEHC
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H20O4/c1-9-10(2)14-11(8-12(9)16)4-6-15(3,19-14)7-5-13(17)18/h8,16H,4-7H2,1-3H3,(H,17,18)
Poids de la formule 264.1362
Pourcentage de pureté >95%