Learn More
Gamma-Chlorocrotonic Acid (~90%), TRC
Code produit 30394730
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30394730 100 mg
30399028 500 mg
30406559 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30394730 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG245110100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26340-58-9
Formule moléculaire C4H5O2Cl
Poids moléculaire (g/mol) 120.53
Nom IUPAC (E)-4-chlorobut-2-enoic acid
SMILES OC(=O)\C=C\CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau gamma-Chlorocrotonic Acid
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H5ClO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-2H,3H2,(H,6,7)/b2-1+
Poids de la formule 119.9978