Learn More
Gamma-Chlorocrotonic Acid (~90%), TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | gamma-Chlorocrotonic Acid |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H5ClO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-2H,3H2,(H,6,7)/b2-1+ |
| Poids de la formule | 119.9978 |