Learn More
Hydrate de gamma-cyclodextrine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347666
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11347666 100 mg 100mg
11337666 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11347666 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11271.MC
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 91464-90-3 | C48H80O40 | 1297.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91464-90-3
Formule moléculaire C48H80O40
Poids moléculaire (g/mol) 1297.13
Numéro MDL MFCD00149574
Clé InChI GDSRMADSINPKSL-UHFFFAOYNA-N
Synonyme gamma-cyclodextrin hydrate, 1297.12 anhydrous, gamma-cyclodextrin hydrate, vetec tm reagent grade
CID PubChem 71311509
Nom IUPAC 5,10,15,20,25,30,35,40-octakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34,37,39-hexadecaoxanonacyclo[36.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹.2³³,³⁶]hexapentacontane-41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56-hexadecol
SMILES OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC9C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C9O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Spécification
Nom chimique ou matériau gamma-Cyclodextrin hydrate
Point de fusion ∽267°C (decomposition)
Quantité 100 mg
Beilstein 5725162
Merck Index 14,2718
Rotation optique +177° (c=1 in Water) on dry basis
Poids de la formule 1297.15 (Anhydrous)