Learn More
gamma-Décanolactone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11448617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11448617 25 g 25g
11468900 5 g 5g
11458617 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11448617 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19732.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 706-14-9 | C10H18O2 | 170.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 706-14-9
Formule moléculaire C10H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 170.25
Numéro MDL MFCD00005404
Clé InChI IFYYFLINQYPWGJ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme gamma-decalactone, 4-decanolide, gamma-decanolactone, 2 3h-furanone, 5-hexyldihydro, 5-hexyldihydrofuran-2 3h-one, decan-4-olide, 5-hexyldihydro-2 3h-furanone, decanolide-1,4, 2-decalactone, 4-hexyl-4-butanolide
CID PubChem 12813
Nom IUPAC 5-hexyloxolane-2-one
SMILES CCCCCCC1CCC(=O)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau gamma-Decanolactone
Densité 0.948
Point d’ébullition 150°C to 153°C (15 mmHg)
Point d’éclair 146°C (294°F)
Indice de réfraction 1.5
Quantité 25 g
Beilstein 117547
Poids de la formule 170.25
Pourcentage de pureté 98%