Learn More
gamma-Hexanolactone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | gamma-Hexanolactone |
| Point de fusion | -18°C |
| Densité | 1.025 |
| Point d’ébullition | 218°C to 219°C |
| Point d’éclair | 98°C (208°F) |
| Indice de réfraction | 1.439 |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 107260 |
| Poids de la formule | 114.15 |
| Pourcentage de pureté | 98% |