Learn More
Keystone Cleanroom Products Sac de déchets de 2 mm irradié aux rayons gamma
Code produit 17796869 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
1 paquet
10 paquets
2 paquets
5 paquets
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
40 pièces
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
17796869 1 paquet 100 pièces
17706879 10 paquets 10 pièces
17726879 5 paquets 40 pièces
17716879 2 paquets 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17796869 Fournisseur Keystone Cleanroom Products Code fournisseur S2428CP1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    582.00€
    538.68€ / 100 pièces
    Économisez 43.32€
    7% de réduction
Expédition estimée: 18-06-2027
Simplifiez l’élimination des déchets de votre salle blanche aseptique sans introduire de sources externes de contamination microbienne, en utilisant les sacs poubelles irradiés aux rayons gamma.
  • Conditionné dans une salle blanche ISO6
  • 2 mm de PE transparent
  • Chaque emballage comprend un numéro de lot pour la traçabilité
  • Certificats de conformité et d’irradiation envoyés avec l’envoi
  • Conditionné dans des sachets pelables en chevron en Tyvek™ / Mylar
Specifications
Autoclavable Non autoclavable
Type de bouchon Aucun
Couleur Transparent
Comprend 1 paquet
Matériau PEBD
Épaisseur (impériale) 2 mil
Dimensions (L x l) 71 x 61 cm (28 x 24 in)
Type de produit Sacs en salle blanche
Capacité (métrique) 16,3 L
Épaisseur (métrique) 0,05 mm