Learn More
Keystone Cleanroom Products Serviette absorbante irradiée gamma, 4 couches
Code produit 18899816 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
13720 Pk.
490 Pk.
Conditionnement:
13720 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18899816 490 Pk. -
18833617 13720 Pk. 13720 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18899816 Fournisseur Keystone Cleanroom Products Code fournisseur 770ST14_490PCS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    662.00€
    654.61€ / 490 pièces
    Économisez 7.39€
    1% de réduction
Expédition estimée: 10-06-2027
Serviettes stériles renforcées par scrim très absorbantes.
  • Les serviettes irradiées gamma et non tissées ont un taux d’absorption très élevé, ce qui permet de nettoyer rapidement les tâches d’essuyage
  • Le produit est composé de plusieurs couches de tissu cellulose de haute qualité avec un renfort de scrim entre les plis pour une durabilité accrue et une bonne action de frottement
  • Réputé pour son faible teneur de chiquetage et ses propriétés de bon nettoyage
Spécification
Type de produit Épurateur
Color-coded Non
Type de poignée Aucune
Stérilité Stérile
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Certificat de stérilité
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Effacement
Longueur (impériale) 18 po
Quantité 490 Pk.
Largeur (impériale) 18 in