Learn More
Keystone Cleanroom Products Stylo Bic irradié aux rayons gamma
Code produit 17776899 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Noir
Conditionnement:
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17776899 Noir 500 pièces
17786899 Bleu 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17776899 Fournisseur Keystone Cleanroom Products Code fournisseur S01PENBLK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1140.00€
    1063.58€ / 500 pièces
    Économisez 76.42€
    6% de réduction
Expédition estimée: 18-06-2027
Les stylos et marqueurs irradiés aux rayons gamma prêts à l’emploi éliminent les risques associés aux procédures de désinfection de surface.
  • Irradiation aux rayons gamma
  • Lot contrôlé
  • Prêtes à l’emploi
  • Conditionnés dans des sachets à décoller Tyvek™ faciles à ouvrir
  • Minimise les risques de contamination
  • Simplifie la conformité aux SOP
  • Éliminez la nécessité de nettoyer les instruments d’écriture contaminés
Spécification
Type de produit Stylo pour salle blanche
Couleur Noir
Autoclavable Non autoclavable
Stérilité Stérile
Matériau Plastic (Plastique)
Jetable Usage unique
Certifications/Conformité COC, certificat d’irradiation
Nbre par carton 500/Cs.
Type d’emballage Sachet à décoller
Longueur (métrique) 14 cm