Learn More
Keystone Cleanroom Products Sac de déchets irradié par rayons gamma
Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Description
- Conditionné dans une salle blanche ISO6
- 2 mm de PE transparent
- Chaque emballage comprend un numéro de lot pour la traçabilité
- Certificats de conformité et d’irradiation envoyés avec l’envoi
- Conditionné dans des sachets pelables en chevron en Tyvek™ / Mylar
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | COC, certificat d’irradiation |
| Type de bouchon | Aucun |
| Couleur | Concluant |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage |
| À utiliser avec (équipement) | Corbeille |
| Matériau | PEBD |
| Stérilité | Stérile |
| Nb par paquet | 1 de chaque |
| Afficher plus |