Learn More
Keystone Cleanroom Products Sac de déchets irradié par rayons gamma
BIOPHARMA
Code produit 17728477 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
55 x 36 in
Nb par paquet:
1 de chaque
10 Paquets
2 Paquets
5 Paquets
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
20 pièces
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Nb par paquet unitSize
17728477 55 x 36 in 2 Paquets 50 pièces
17708477 55 x 36 in 1 de chaque 100 pièces
17718477 55 x 36 in 10 Paquets 10 pièces
17738477 55 x 36 in 5 Paquets 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17728477 Fournisseur Keystone Cleanroom Products Code fournisseur S3655CP2
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sacs de déchets pré-stérilisés pour salles blanches pharmaceutiques. Simplifiez l’élimination des déchets de votre salle blanche aseptique sans introduire de sources externes de contamination microbienne.
  • Conditionné dans une salle blanche ISO6
  • 2 mm de PE transparent
  • Chaque emballage comprend un numéro de lot pour la traçabilité
  • Certificats de conformité et d’irradiation envoyés avec l’envoi
  • Conditionné dans des sachets pelables en chevron en Tyvek™ / Mylar
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité COC, certificat d’irradiation
Type de bouchon Aucun
Couleur Concluant
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Nettoyage
À utiliser avec (équipement) Corbeille
Matériau PEBD
Stérilité Stérile
Nb par paquet 2 Paquets
Méthode de stérilisation Stérilisation par rayons gamma
Épaisseur (impériale) 2 mil
Dimensions (L x l) 55 x 36 in
Longueur (impériale) 55 in
Largeur (impériale) 36 in
Type de produit Sacs pour salle propre
Capacité (impériale) 15 gal
Capacité (métrique) 56,9 L
Longueur (métrique) 139,7 cm
Largeur (métrique) 91,4 cm
Épaisseur (métrique) 0.05 mm