Learn More
Keystone Cleanroom Products Sachet de stérilisation par irradiation gamma, auto-scellant, avec indicateur de processus d'irradiation gamma
Code produit 17994291 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
135 oz liq.
220 oz liq.
330 oz liq.
450 oz liq.
690 oz liq.
84 oz liq.
927 oz liq.
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Conditionnement
17994291 84 oz liq. 500 pièces
17974291 135 oz liq. 500 pièces
17984291 220 oz liq. 500 pièces
17914301 330 oz liq. 500 pièces
17904301 450 oz liq. 250 pièces
17924301 690 oz liq. 250 pièces
17934301 927 oz liq. 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 17994291 Fournisseur Keystone Cleanroom Products Code fournisseur 3312IRD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.69€
    305.35€ / 500 pièces
    Économisez 21.34€
    6% de réduction
Expédition estimée: 05-05-2027
Les sacs de stérilisation par irradiation gamma peuvent être utilisés comme emballage primaire, secondaire ou tertiaire d'articles qui subiront un traitement par irradiation gamma, ou stérilisation.
  • Keystone Cleanroom Products Les sachets de stérilisation auto-scellants en polyoléfine de qualité médicale peuvent être utilisés comme emballage primaire, secondaire ou tertiaire d'articles qui subiront un traitement par irradiation gamma ou une stérilisation (qui nécessitera une validation de stérilisation par l'utilisateur final pour que cette affirmation soit valable).
  • Convient pour l'emballage d'articles qui seront exposés à des doses de rayonnement gamma comprises entre
  • 15 kGy et 50 kGy
  • Après le traitement par irradiation, l'indicateur de processus passera du jaune au rouge.
  • Les sachets assureront la protection du contenu contre les facteurs environnementaux susceptibles de compromettre la stérilité.
  • Fabriqué en polyoléfine de qualité médicale, transparente et résistante, d'une épaisseur de 3 mil, avec une fermeture adhésive auto-obturante.
  • Comporte une fente d'amorce pour faciliter l'ouverture du sac sans avoir besoin d'outils de coupe susceptibles d'endommager son contenu.
  • Les sacs de stérilisation par irradiation gamma ne sont pas autoclavables.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité COC
Type de bouchon Auto-adhésif
Couleur Concluant
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Embalaje para irradiación gamma
À utiliser avec (équipement) Équipement de production pharmaceutique
Matériau PEBD
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Nbre par carton 500
Résistant à Sources externes de laboratoire
Épaisseur (impériale) 3 mil
Dimensions (L x l) 12 x 8 in
Longueur (impériale) 12 in
Largeur (impériale) 8 in
Type de produit Couverture
Capacité (impériale) 84 oz liq.
Capacité (métrique) 2.48 L
Longueur (métrique) 30.5 cm
Largeur (métrique) 20.3 cm
Épaisseur (métrique) 76,2 μm