Learn More
Gamma-Lindane-13C6, TRC
Code produit 30472910
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
Conditionnement:
0.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30472910 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30472910 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL4659920.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau gamma-HCH-13C6
CAS 104215-85-2
Formule moléculaire 13C6 H6 Cl6
Quantité 0.5 mg
Synonyme (1α,2α,3β,4α,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane-13C6, gamma-HCH 13C6
Formule InChI InChI=1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H/t1-,2-,3-,4+,5+,6+/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
SMILES Cl[13C@@H]1[13C@@H](Cl)[13C@@H](Cl)[13C@H](Cl)[13C@@H](Cl)[13C@H]1Cl
Nom IUPAC 1,2,3,4,5,6-hexachloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexane
Poids moléculaire (g/mol) 296.79
Poids de la formule 293.8802