Learn More
Gamma-Linolenic Acid, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | gamma-Linolenic Acid |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10,12-13H,2-5,8,11,14-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-,13-12- |
| Poids de la formule | 278.2246 |