Learn More
Acide gamma-lipoïque, TRC
Code produit 30471449
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
Conditionnement:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30471449 500 mg 500mg
30469458 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30471449 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL468755500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 462-20-4
Formule moléculaire H2 O(C8 H14 O S2)n
Poids moléculaire (g/mol) 208.3414
Synonyme Octanoic acid, 6,8-dimercapto-, 6,8-Dimercaptooctanoic acid, (±)-Dihydro-α-lipoic acid, (±)-Dihydrolipoic acid, 6,8-Dihydrothioctic acid, 6,8-Dithiooctanoic acid, DL-Dihydro-α-lipoic acid, Dihydrothioctic acid, Reduced lipoic acid, Reduced thioctic acid, Thioctic acid, dihydro-, dl-Dihydrolipoic acid, α-Lipoic acid, dihydro-, γ-Lipoic acid, Thioctic Acid Impurity 2
Nom IUPAC 6,8-bis(sulfanyl)acide octanoïque
SMILES OC(=O)CCCCC(S)CCS
Spécification
Nom chimique ou matériau Dihydrolipoic acid
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H16O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7(12)5-6-11/h7,11-12H,1-6H2,(H,9,10)
Poids de la formule 208.0592