Learn More
Fisherbrand™ Bacs anti-rayonnement gamma Maxi
Code produit 12357127 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
164mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
12357127 164mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12357127
Expédition estimée: 31-03-2027
Ce bac anti-rayonnement gamma, conçu pour accueillir jusqu’à trois inserts midi, est idéal pour le maintien de microtubes, tubes à centrifuger, flacons à scintillation, universels, cryotubes et tubes Falcon.
  • Cleaver Scientific Les boîtes de rangement sont fabriquées avec des couvercles à charnières et peuvent accueillir des inserts interchangeables pour ranger des microtubes, des tubes à centrifuger, des flacons de scintillation, des tubes universels, des cryotubes et des tubes Falcon.
  • Notre gamme de bacs à socle et de paillasse avec pieds antidérapants et couvercles à charnière est également disponible, c’est une solution idéale pour le stockage à court terme de déchets radioactifs ou de radio-isotopes
  • Les bacs de stockage Beta et Gamma sont disponibles en cinq tailles et les deux plus grands modèles de bacs sont équipés de roues pour un transport facile
  • Des sacs à cordon à usage intensif en option sont également disponibles
Specifications
À utiliser avec (application) Conçu pour accueillir jusqu’à trois inserts midi
Hauteur (métrique) 164mm
Type de produit Bac anti-rayonnement
Largeur (métrique) 304mm