Learn More
Lactone gamma-octanoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10765051 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10765051 25 g Flacon en verre 25g
10785221 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10765051 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 129400250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 104-50-7 | C8H14O2 | 142.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-50-7
Formule moléculaire C8H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 142.2
Numéro MDL MFCD00005402
Clé InChI IPBFYZQJXZJBFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gamma-octalactone, 4-octanolide, 5-butyldihydrofuran-2 3h-one, octanolide-1,4, 2 3h-furanone, 5-butyldihydro, octan-4-olide, gamma-octanolactone, 8-oxo-5-octanolide, gamma-octanoic lactone, 5-butyltetrahydro-2-furanone
CID PubChem 7704
Nom IUPAC 5-butylxolane-2-one
SMILES CCCCC1CCC(=O)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau γ-Octanoic lactone
Note relative au nom 98%
Couleur Incolore
Densité 0.9800g/mL
Point d’ébullition 234.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4430 to 1.4450
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.98
Poids de la formule 142.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide