Learn More
gamma-Octanolactone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11433657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11433657 100 g 100g
11423657 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11433657 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18142.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 104-50-7 | C8H14O2 | 142.198 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-50-7
Formule moléculaire C8H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 142.198
Numéro MDL MFCD00005402
Clé InChI IPBFYZQJXZJBFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gamma-octalactone, 4-octanolide, 5-butyldihydrofuran-2 3h-one, octanolide-1,4, 2 3h-furanone, 5-butyldihydro, octan-4-olide, gamma-octanolactone, 8-oxo-5-octanolide, gamma-octanoic lactone, 5-butyltetrahydro-2-furanone
CID PubChem 7704
Nom IUPAC 5-butylxolane-2-one
SMILES CCCCC1CCC(=O)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau gamma-Octanolactone
Densité 0.981
Point d’ébullition 233°C to 235°C
Point d’éclair 126°C (259°F)
Indice de réfraction 1.444
Quantité 100 g
Poids de la formule 142.2
Pourcentage de pureté 98%