Learn More
Gamma-Oryzanol, TRC
Code produit 30137397
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30137397 100 g 100g
18072220 5 g 5g
18040740 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137397 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO675500100G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11042-64-1
Formule moléculaire C40 H58 O4
Poids moléculaire (g/mol) 602.89
Synonyme γ-Oryzanol, Caclate, Gamma-OZ, Gammajust 50, Gammatsul, Guntrin, Hi-Z, Maspiron, OZ, Oliver, Oryvita, Oryzaal, Thiaminogen, gamma-Orizanol, γ-OZ, γ-Orizanol, gamma-Oryzanol
SMILES COc1cc(\C=C\C(=O)O[C@H]2CC[C@]34CC35CC[C@]6(C)[C@H](CC[C@@]6(C)C5CCC4C2(C)C)C(C)CCC=C(C)C)ccc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau gamma-Oryzanol
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C40H58O4/c1-26(2)10-9-11-27(3)29-18-20-38(7)33-16-15-32-36(4,5)34(19-21-39(32)25-40(33,39)23-22-37(29,38)6)44-35(42)17-13-28-12-14-30(41)31(24-28)43-8/h10,12-14,17,24,27,29,32-34,41H,9,11,15-16,18-23,25H2,1-8H3/b17-13+/t27?,29-,32?,33?,34+,37-,38+,39-,40?/m1/s1
Poids de la formule 602.4335