Learn More
gamma-pentachlorocyclohexène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | gamma-Pentachlorocyclohexene |
| CAS | 319-94-8 |
| Formule moléculaire | C6H5Cl5 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | rel-(3R,4S,5S,6R)-1,3,4,5,6-Pentachlorocyclohexene, γ-1,3,4,5,6-Pentachlorocyclohexene, γ-2,3,4,5,6-Pentachlorocyclohex-1-ene, γ-2,3,4,5,6-Pentachlorocyclohexene, γ-PCCH, γ-Pentachlorocyclohex-1-ene |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H5Cl5/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1-2,4-6H/t2-,4+,5+,6+/m0/s1 |
| SMILES | Cl[C@H]1[C@@H](Cl)[C@H](Cl)C(Cl)=C[C@@H]1Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 254.37 |