Learn More
gamma-Phenyl-gamma-butyrolactone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11475797
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11475797 5 g 5g
11485797 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11475797 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24364.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1008-76-0 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1008-76-0
Formule moléculaire C10H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.19
Numéro MDL MFCD00005398
Clé InChI AEUULUMEYIPECD-UHFFFAOYNA-N
Synonyme gamma-phenyl-gamma-butyrolactone, 4-phenylbutanolide, 4-phenyl-4-butanolide, 4-phenylbutyrolactone, 2 3h-furanone, dihydro-5-phenyl, 5-phenyldihydrofuran-2 3h-one, 4-phenyl-4-hydroxybutanoic acid lactone, 4,5-dihydro-5-phenyl-2 3h-furanone, .gamma.-phenyl-.gamma.-butyrolactone, .gamma.-phenylbutyrolactone
CID PubChem 13884
Nom IUPAC 5-phényloxolane-2-one
SMILES O=C1CCC(O1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau gamma-Phenyl-gamma-butyrolactone
Point de fusion 35°C to 38°C
Densité 1.155
Point d’ébullition 305°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Beilstein 125169
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 162.19
Pourcentage de pureté 97%