Learn More
Sel de sodium à l’acide gamma-polyglutamique (grade technique), TRC
Code produit 30421021
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30421021 25 g -
30421022 2.5 g -
30425441 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30421021 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP68944525G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26247-79-0
Formule moléculaire (C5H8NNaO4)n
Synonyme Glutamic acid homopolymer sodium salt, L-Glutamic acid polymer sodium salt
SMILES N[C@@H](CCC(O[Na])=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau gamma-Polyglutamic Acid Sodium Salt (Technical Grade)
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C5H9NO4.Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);/t3-;/m0./s1