Learn More
Fisherbrand™ Bloc sécurisé contre les rayons gamma pour tubes Eppendorf
Code produit 12357137 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
3,5 x 14 x 5cm (1,38 x 5,51 x 1,97 in)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
12357137 3,5 x 14 x 5cm (1,38 x 5,51 x 1,97 in) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12357137
Expédition estimée: 05-03-2027
Fournit un écran de protection anti-rayonnement pour l’utilisation en laboratoire.
  • Écran de protection transparent
  • Constitue une solution idéale pour le stockage à court terme de déchets radioactifs ou de radio-isotopes
  • Fabriqué en acrylique pour une fabrication et une fabricabilité faciles
Spécification
Dimensions (L x l x H) 3,5 x 14 x 5cm (1,38 x 5,51 x 1,97 in)
À utiliser avec (application) Protection contre les rayons gamma
Capacité Tubes Eppendorf de 4 x 1,5 ml
Type de produit Bloc pour tubes Eppendorf
Matériau Acrylique