Learn More
Fisherbrand™ Bac de stockage sécurisé contre les rayonnements bêta
Code produit 12327117 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
2 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
12327117 2 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12327117
Expédition estimée: 15-04-2027
Fournit un écran de protection anti-rayonnement pour l’utilisation en laboratoire.
  • Constitue une solution idéale pour le stockage à court terme de déchets radioactifs ou de radio-isotopes
Spécification
À utiliser avec (application) Sécurisé contre les rayons bêta
À utiliser avec (équipement) Dimension du sachet : L x l x H : 13 x 13 x 13cm (5,12 x 5,12 x 5,12 in)
Type de produit Bac de stockage
Capacité 2 L