Learn More
Fisherbrand™ Boîte de stockage sécurisé contre les rayons gamma pour portoirs à quatre niveaux
Code produit 12387117 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
17,5 x 15 x 14cm (6,89 x 5,90 x 5,51 in)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
12387117 17,5 x 15 x 14cm (6,89 x 5,90 x 5,51 in) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12387117
Expédition estimée: 02-03-2027
Fournit un écran de protection anti-rayonnement pour l’utilisation en laboratoire.
  • Fabriqués avec des couvercles à charnière
  • Écran de protection transparent
  • Constitue une solution idéale pour le stockage à court terme de déchets radioactifs ou de radio-isotopes
  • Fabriqué en acrylique pour une fabrication e
Spécification
Dimensions (L x l x H) 17,5 x 15 x 14cm (6,89 x 5,90 x 5,51 in)
À utiliser avec (application) Protection contre les rayons gamma
Capacité Radio-isotopes ou déchets radioactifs
Comprend Couvercle à charnière
Type de produit Boîte de stockage pour portoirs à quatre niveaux
Matériau Acrylique